Documenti fondamentali
536350
Sigma-Aldrich
1,8-Dinitroanthraquinone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
318-322 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yi-Ru Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-22)
Functional polymeric materials composed solely of lignin preparations appeared only very recently. A gradual paradigm shift spanning 56 years has revealed how lignin-lignin blends can upgrade the performance of 100 wt% lignin-based plastics. The view, first espoused in 1960, that