Documenti fondamentali
161500
Sigma-Aldrich
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 42.50
CHF 42.50
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 42.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 42.50
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
fibers
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene undergoes continuous hydrogenation in supercritical CO2 with poly siloxane-supported noble metal catalyst in small flow reactor[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Continuous hydrogenation of organic compounds in supercritical fluids.
Hitzler MG and Poliakoff M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 17, 1667-1668 (1997)
Patricia Molina-Espeja et al.
Enzyme and microbial technology, 73-74, 29-33 (2015-05-24)
Unspecific peroxygenase (UPO) is a highly efficient biocatalyst with a peroxide dependent monooxygenase activity and many biotechnological applications, but the absence of suitable heterologous expression systems has precluded its use in different industrial settings. Recently, the UPO from Agrocybe aegerita