Documenti fondamentali
536288
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzoic hydrazide
97%
Sinonimo/i:
2 Flurobenzhydrazide
Scegli un formato
10 G
CHF 69.80
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 69.80
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
hydrazine
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shao-Song Qian et al.
Acta chimica Slovenica, 62(4), 828-833 (2015-12-19)
Reaction of [VO(acac)(2)] (where acac = acetylacetonate), benzohydroxamic acid (Hbha), and two similar aroylhydrazone ligands in methanol produced two benzohydroxamate-coordinated mononuclear vanadium(V) oxo complexes with general formula [VOL(bha)], where L = L(1) = N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-2-fluorobenzohydrazide (H(2)L(1)), and L = L(2) =