Documenti
535869
Sigma-Aldrich
1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C132H250N32
Numero CAS:
Peso molecolare:
2285.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
146-150 °C (lit.)
Solubilità
chloroform, methylene chloride, and toluene: ≥20 % (w/w) at 20 °C
Stringa SMILE
CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
InChI
1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
OWXXKGVQBCBSFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Antioxidant.
Monomeric hindered amine UV light stabilizer for polyolefins offering low volatility and high migration resistance.
Advantage over other HALS is that it enhances the color yield of pigmented polyolefin articles.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C