Documenti fondamentali
535370
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)