Documenti fondamentali
534226
Sigma-Aldrich
4′-(2-Chloroacetyl)acetanilide
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Chloroacetyl)acetanilide
About This Item
Formula condensata:
ClCH2COC6H4NHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
216-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)12-9-4-2-8(3-5-9)10(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
VMMDOCYDNRLESP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)