Documenti fondamentali
534161
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
96%
Sinonimo/i:
4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)