Documenti
174408
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-4,5-dimethylthiazole monohydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
273-274 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1nc(N)sc1C
InChI
1S/C5H8N2S.ClH/c1-3-4(2)8-5(6)7-3;/h1-2H3,(H2,6,7);1H
XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride may be used in the synthesis of 2-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propionamido]-4,5-dimethylthiazole.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3