Key Documents
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3