Key Documents
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-serine benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)