Documenti fondamentali
532347
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-chiro-inositol
98%
Sinonimo/i:
1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-methyl-1D-chiro-inositol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −42.5°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@@H]3OC(C)(C)O[C@H]13
InChI
1S/C13H22O6/c1-12(2)16-8-6(14)7(15-5)9-11(10(8)18-12)19-13(3,4)17-9/h6-11,14H,1-5H3/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m0/s1
IPNUFAHKROGNMZ-HGQQYVGVSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Khurshid A Bhat et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(7), 1939-1943 (2009-03-10)
Semi-synthetic analogs of pinitol were subjected to screening by determining TNF-alpha expression in human neutrophils using flowcytometry. Among the tested compounds, three derivatives displayed more than 50% inhibition of TNF-alpha cytokine secretion in LPS induced stimulated neutrophils and can be