Documenti fondamentali
532207
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-N-methylaniline (2-Cl-N-MA), also known as N-methyl-2-chloroaniline, is a secondary amine. The iridium-catalyzed borylation of 2-Cl-N-MA affords the correponding ortho-borylated derivative.[1]
Applicazioni
2-Chloro-N-methylaniline (N-Methyl-2-chloroaniline) may be used in the synthesis of 2-chloro-N-methylaniline-blocked polyisocyanate[2] and N-methyl-N-nitro-2-chloroaniline.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular and crystal structures of N-methyl-N-nitro-2-chloroaniline.
Prezhdo VV, et al.
Crystallography Reports, 46(3), 389-393 (2001)
Amine?blocked polyisocyanates. I. Synthesis of novel N?methylaniline?blocked polyisocyanates and deblocking studies using hot?stage fourier transform infrared spectroscopy.
Sankar G and Nasar AS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(8), 1557-1570 (2007)
Silyl-directed, iridium-catalyzed ortho-borylation of arenes. A one-pot ortho-borylation of phenols, arylamines, and alkylarenes.
Boebel TA and Hartwig JF.
Journal of the American Chemical Society, 130(24), 7534-7535 (2008)