Documenti fondamentali
53166
Sigma-Aldrich
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate
≥99.0% (HPLC)
Scegli un formato
5 G
CHF 484.00
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 484.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21O3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Impurezze
≤1.0% water
≤100 mg/kg halogene (as chloride)
Gruppo funzionale
phosphine
sulfonic acid
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate is a zwitterionic, sulfonic acid-functionalized ionic liquid.[1]
Applicazioni
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate has been used as a zwitterion to study its effect on the work function of indium tin oxide (ITO) in inverted polymer solar cells (PSCs).[2] It can be used in the preparation of triphenyl-(3-sulfopropyl)phosphonium phosphotungstate, an efficient green catalyst for esterification reactions.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly efficient, inverted polymer solar cells with indium tin oxide modified with solution-processed zwitterions as the transparent cathode.
Sun K, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(4), 2009-2017 (2012)
Task-Specific Ionic Liquids
Aldrich Chemfiles, 5(6), 17-17 (2006)
Phosphotungstic acid salt of triphenyl (3-sulfopropyl) phosphonium: An efficient and reusable solid catalyst for esterification.
Zhang W, et al.
Catalysis Communications, 11(3), 151-154 (2009)
Articoli
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.