Key Documents
531006
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3CC6H4]2IC6H4(SO3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
electronic grade
Descrizione
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Saggio
≥99% trace metals basis
Punto di fusione
237-240 °C (lit.)
Solubilità
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~10%
λmax
202 nm
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)c2ccc([I+]c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26I.C7H8O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-14H,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)