Documenti fondamentali
530913
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropionitrile
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 48.70
CHF 48.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 48.70
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O(CH2)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
nitrile
Stringa SMILE
CCCCOCCC#N
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-4,6-7H2,1H3
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Understanding and Successfully Applying Materials for Dye-sensitized solar cells.
Desilvestro H, et al.
Material Matters, 9(1), 14-17 (2014)
Amido-imidol tautomerization by acid-catalyzed addition of nitriles to 16-hydroxyhexadec-cis-9-enoic acid: A novel route for 9-[substituted amido]-16-ol-hexadecanoic acids, and their biological importance and possible industrial utilization.
Hosamani KM and Sattigeri RM.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 44(2), 254-260 (2005)