Documenti fondamentali
530255
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(NH2)(CO2H)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
276-280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)