Documenti fondamentali
530166
Sigma-Aldrich
N-Z-S-phenyl-L-cysteine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)