528951
Methyl 2-fluorobenzoate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
109-110 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves