Documenti fondamentali
333441
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 63.70
CHF 63.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 63.70
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 63.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silane/ MoO2Cl2 as an efficient system for the reduction of esters.
Fernandes AC and Rom?o CC.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 96-98 (2006)