Documenti fondamentali
528803
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H3(Br)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
134-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Br)ccc1NC(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO3/c1-6(13)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10(14)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)