Documenti fondamentali
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1719251
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Punto di fusione
52-54 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chiral building for the synthesis of C2 symmetric chiral ligands, e.g. (S,S)-2,5-dimethylpyrrolidine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)