527432
tert-Butyl cinnamate
98%
Sinonimo/i:
trans-tert-Butyl cinnamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?