Documenti fondamentali
525715
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(Cl)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol is also referred to as (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)