525251
Dioctyl terephthalate
~80%
Sinonimo/i:
PA-6 Plasticizer adhesive, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 217 °C)
Saggio
~80%
Composizione
Poly(2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol maleate), ~20%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
400 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
413.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
212 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)