Documenti fondamentali
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
94%
Indice di rifrazione
n20/D 1.642 (lit.)
P. ebollizione
285 °C (lit.)
Densità
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)