524204
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-2-6(10(11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2
JBXZCPXEYAEMJS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?