Documenti fondamentali
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
229-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)