Documenti fondamentali
523100
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
96%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-o-anisaldehyde
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
41-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
COc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anna Czopek et al.
Archiv der Pharmazie, 346(2), 98-109 (2013-01-05)
A computer aided ligand design study of imidazolidine-2,4-dione derivatives was conducted in order to obtain compounds with dual 5-HT(1A) receptor and serotonin transporter (SERT) affinity. According to molecular modeling results, series of Mannich bases were chosen and synthesized. Investigated compounds