Documenti fondamentali
522961
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenesulfonic acid solution
50 wt. % in heptane
Sinonimo/i:
DNNSA
About This Item
Formula condensata:
(C9H19)2C10H5SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Concentrazione
50 wt. % in heptane
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
P. ebollizione
94-99 °C
Solubilità
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Densità
0.852 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
Applicazioni
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)