Documenti fondamentali
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution
55 wt. % in isobutanol
Sinonimo/i:
DNNDSA
Scegli un formato
100 ML
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 223.00
About This Item
Formula condensata:
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
55 wt. % in isobutanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
P. ebollizione
101 °C
Solubilità
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution (DNNDSA) is an aromatic sulphonic acid, hydrophobic in nature.2
Applicazioni
Dopant for conducting polymers & hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2