Documenti fondamentali
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
Solubilità
water and various organic solvents: soluble
Stringa SMILE
CC(=O)NC=C
Caratteristiche e vantaggi
Nonionic monomer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)