Documenti fondamentali
522392
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) cyanide dihydrate
About This Item
Formula condensata:
Co(CN)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
Stringa SMILE
O.O.N#C[Co]C#N
InChI
1S/2CN.Co.2H2O/c2*1-2;;;/h;;;2*1H2
BQEYQDMFPKMUSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)