521590
1-Chloro-5-iodopentane
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stringa SMILE
ClCCCCCI
InChI
1S/C5H10ClI/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?