Documenti fondamentali
520322
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 413.00
CHF 413.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 413.00
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 413.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.993 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H6N.BrH.Zn/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
LQRNYQAXNZETFP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
2-Cyanobenzylzinc bromide can be used as a reactant:
  • In the metal-catalyzed Negishi cross-coupling reactions to prepare aryl or heteroaryl derivatives via carbon-carbon bond formation.[1]
  • To synthesize 4-(2-Cyanobenzyl)-3′-(trifluoromethyl)biphenyl by reacting with aryl nonaflate in the presence of Pd(dba)2 as a catalyst.[2]
  • To prepare 2-[(2-cyanophenyl)methyl] benzamide by treating with 2-iodobenzamide using a nickel catalyst.[3]
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Improved nickel-catalyzed cross-coupling reaction conditions between ortho-substituted aryl iodides/nonaflates and alkylzinc iodides in solution and in the solid-phase
Jensen AE, et al.
Tetrahedron, 56(25), 4197-4201 (2000)
Visible-Light-Induced Nickel-Catalyzed Negishi Cross-Couplings by Exogenous-Photosensitizer-Free Photocatalysis
Abdiaj I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(28), 8473-8477 (2018)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions with aryl nonaflates: a practical alternative to aryl triflates
Rottlander M and Knochel P
The Journal of Organic Chemistry, 63(1), 203-208 (1998)