Documenti fondamentali
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
Sinonimo/i:
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
About This Item
Formula condensata:
Bi2(MoO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
897.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.9%
Impiego in reazioni chimiche
core: bismuth
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)