519367
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF6O2S/c9-18(16,17)6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges