Documenti fondamentali
518948
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C/751 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
175.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Study on Synthetic Technology of 2-Chloro-3-Pyridinecarboxlic acid [J].
Wen-na NIE.
Hebei Chemical Industry, 10, 004-004 (2006)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging