Key Documents
518700
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 28(4), 373-388 (1998-05-30)
1. The metabolic fate and urinary excretion of 2-bromo-4-trifluoromethylaniline has been studied in rat using 19F-NMR spectroscopic and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to Sprague-Dawley rats (50 mg kg-1, i.p.) and urine collected over 0-8, 8-24 and