Documenti fondamentali
516791
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)