Key Documents
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromophenyl isopropyl ether
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
222 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
227.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)