Documenti fondamentali
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-Pentafluoroacetophenone
95%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4375 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Densità
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)