103713
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
99%
Sinonimo/i:
Pentafluoroaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Solubilità
toluene: soluble
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?