Key Documents
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
96-99 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)