Documenti fondamentali
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
136 °C (lit.)
Densità
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)