513431
Luperox® AFR40, Benzoyl peroxide solution
40 wt. % in dibutyl phthalate
Sinonimo/i:
Benzoyl peroxide, blend in dibutyl phthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
40 wt. % in dibutyl phthalate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup