Documenti fondamentali
513237
Sigma-Aldrich
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bingjie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4906-4916 (2010-06-10)
By using structure-based drug design and isosteric replacement, diarylaniline and 1,5-diarylbenzene-1,2-diamine derivatives were synthesized and evaluated against wild type HIV-1 and drug-resistant viral strains, resulting in the discovery of diarylaniline derivatives as a distinct class of next-generation HIV-1 non-nucleoside reverse