Documenti fondamentali
512702
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)