Documenti
512230
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(3-Chloro-4-fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
242-247 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
  • Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3