Documenti fondamentali
512214
Sigma-Aldrich
1-Thianthrenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Thianthrene-1-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.