Documenti fondamentali
306118
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile, predominately trans
95%
Scegli un formato
250 ML
CHF 55.40
CHF 55.40
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 55.40
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 55.40
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
24.9 mmHg ( 50 °C)
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
144-147 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
The infrared spectra of solid, gaseous and liquid and solid trans 3-pentenenitrile were studied[1].
Applicazioni
trans-3-Pentenenitrile was used to study the sensory and motor conduction velocities (SCV and MCV) and amplitudes of the motor and sensory action potentials (AMAP and ASAP) of the tail nerve in male Sprague-Dawley rats[2].
Note legali
DuPont product
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats